Learn More
Diclorhidrato de o-fenilendiamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453139
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Un sustrato de peroxidasa para procedimientos ELISA
o-Phenylenediamine is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. The substrate produces a soluble end product that is orange-brown in color and can be read spectrophotometrically at 450 nm. The OPD reaction may be stopped with 3 N HCl or 3 M H2SO4 and read at 492 nm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La o-fenilendiamina es un sustrato de peroxidasa adecuado para su uso en procedimientos ELISA. El sustrato produce un producto final soluble de color naranja-marrón y puede leerse espectrofotométricamente a 450 nm. La reacción con OPD puede detenerse con 3 N HCl o 3 M H2SO4 y leerse a 492 nm.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua; fácilmente soluble en alcohol, cloroformo o éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes y calor. Almacenar en el refrigerador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-28-1
Fórmula molecular C6H10Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 181.06
Número MDL MFCD00012966
Clave InChI RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-phenylenediamine dihydrochloride, o-phenylenediamine dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, dihydrochloride, opd easy-tablets, opd tablets, benzene-1,2-diamine dihydrochloride, usaf ek-678, o-phenylenediamine.2hcl, 1,2-benzenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminobenzene dihydrochloride
PubChem CID 11990
Nombre IUPAC benceno-1,2-diamina; diclorhidrato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Phenylenediamine dihydrochloride
Cantidad 500 g
Número UN UN2811
Beilstein 3912045
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.07
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo