Learn More
o-Fenilenodiamina, Fisher BioReagents
Base libre
58.00€ - 85.85€
CAS 95-54-5
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.144
Clave InChI GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
PubChem CID 7243
ChEBI CHEBI:34043
Nombre IUPAC benceno-1,2-diamina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10422305
Ver documentos
Fisher BioReagents
BP2537-50
50 g Vidrio ámbar Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10718705
Ver documentos
Fisher BioReagents
BP2537-250
250 g Vidrio ámbar Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Comúnmente usado como sustrato para peroxidasa de rábano picante (HRP) en ELISA
  • Cuando se oxida, la OPD produce un cambio de color que es detectable por espectrofotometría
  • La intensidad del color aumentará con el tiempo a medida que se oxide la OPD por peroxidasa
  • Sustrato cromogénico de peroxidasa útil para ELISA y otros inmunoensayos de enzimas
Especificaciones
95-54-5
108.144
o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
CHEBI:34043
C1=CC=C(C(=C1)N)N
C6H8N2
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
7243
benceno-1,2-diamina
Especificaciones
o-Phenylenediamine
100°C
256°C
C6H4(NH2)2
o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
C1=CC=C(C(=C1)N)N
108.144
CHEBI:34043
Sólido
95-54-5
Crema
C6H8N2
15, 7396
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
benceno-1,2-diamina
7243
108.1
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class 6.1, : Poison
Recommended Storage : RT
Nombre del producto
  • o-Phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.