Learn More
O-Fosforiletanolamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | O-Phosphorylethanolamine |
Nombre de nota | 98% |
Punto de fusión | 241.0°C to 243.0°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (Titration with HClO4) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | H2NCH2CH2OP(O)(OH)2 |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 04,IV,1415 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.06 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Nombre del producto
- O-Phosphorylethanolamine
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B