Learn More
RETSCH Junta tórica para tamices de ensayo
Se colocan en la cavidad del tamiz de ensayo para proporcionar máxima estabilidad y un sellado óptimo cuando se utilizan en pilas de tamiz. Estas juntas tóricas para tamices de ensayo están disponibles en varios tamaños, en función del diámetro del tamiz de ensayo.
Marca:  RETSCH 05.114.0047
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10009672
  • 4.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Proporciona la máxima estabilidad y un sellado óptimo cuando se utiliza en pilas de tamiz
  • Disponible en varios tamaños, en función del diámetro del tamiz de ensayo
Especificaciones
Especificaciones
1Each
305mm
Junta tórica