Learn More
Cytiva Adaptador de junta tórica para columnas XK
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Para utilizar con:
Columnas XK16
Columnas XK26
Columnas XK50
Diámetro (métrico):
16 mm
Diámetro interno de 26 mm
Diámetro interno de 50 mm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Descripción
Las columnas vacías XK están diseñadas para cromatografía líquida a baja y media presión. Son fáciles de usar, robustas y proporcionan un relleno reproducible. Las columnas XK incluyen accesorios para la conexión directa a instrumentos del sistema ÄKTA™ u otros sistemas de HPLC. Las columnas XK cuentan con extremos de plástico rojo que alojan una junta tórica, un anillo de sellado, un anillo de arandela y un anillo de bloqueo.
- Las juntas tóricas de repuesto se suministran en paquetes de cinco (5) y están hechas de revestimiento de PTFE (Viton™)
- Se incluyen dos juntas tóricas en los kits de accesorios para las columnas XK
- Opciones disponibles para columnas XK con diámetros interiores de 16 mm, 26 mm o 50 mm
- También se pueden utilizar al volver a embalar columnas preempaquetadas HiLoad™ Superdex™
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Para utilizar con | Columnas XK16 |
| Longitud (métrico) | 10,3 mm |
| Cantidad | Paquete de 5 |
| Tipo de columna | Columnas de cromatografía XK vacías |
| Material | Propileno recubierto de PTFE |
| Tipo | Adaptador de junta tórica |