Learn More
Thermo Scientific O-Rings, Viton
Replacement O-Rings, Viton, for 1000 mL bottles.
Marca: Thermo Scientific 75003020
34.49 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21681" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Replacement O-Rings x 6, Viton, for 1000 mL bottles
Especificaciones
O-ring | |
1000 mL Bottle | |
Reusable | |
6 Pk. |