Learn More
Benzoato de o-tolil,99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11362647
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-02-7
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00041330
Clave InChI YPMKPCAILYDVBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-tolyl benzoate, benzoic acid, o-tolyl ester, o-tolylbenzoate, benzoic acid, 2-methylphenyl ester, toluene benzoate, acmc-1az7o, 2-methylphenyl benzoate, benzoic acid o-tolyl ester, ortho-tolyl benzoate
PubChem CID 69231
Nombre IUPAC Benzoato de (2-metilfenil)
SMILES CC1=CC=CC=C1OC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Tolyl benzoate
Densidad 1.091
Punto de ebullición 170°C to 172°C (11 mmHg)
Índice de refracción 1.57
Cantidad 25 g
Beilstein 1873222
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 99%