Learn More
O-(Trimetilsilil)hidroxilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10273002
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22737-36-6
Fórmula molecular C3H11NOSi
Peso molecular (g/mol) 105.21
Número MDL MFCD00010872
Clave InChI AEKHNNJSMVVESS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-trimethylsilyl hydroxylamine, hydroxylamine, o-trimethylsilyl, aminoxytrimethylsilane, o-tms-hydroxylamine, tmsonh2, acmc-1clek, aminooxy trimethylsilane, 0-trimethylsilylhydroxylamine, o-trmethylslyl hydroxylamne
PubChem CID 2734666
Nombre IUPAC O-trimetilsililoxilamina
SMILES C[Si](C)(C)ON
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 98°C to 100°C
Temperatura de inflamación 8°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4040 to 1.406
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.