Learn More
o-xileno d{10}, +98 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15401457
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Xylene-d{10}
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 0.953 g/mL
Sensibilidad Sensible a la humedad
Cantidad 5 g
CAS 56004-61-6
Punto de fusión de -25 °C
Punto de ebullición De 143 °C a 145 °C
Fórmula molecular C8H10
Número MDL MFCD00037698
Número UN UN1307
Índice Merck 14,10081
Sinónimo o-xylene-d10, 2h10-o-xylene, 1,2-dimethylbenzene-d10 99.5 atom % d, 1,2-xylene-d10, o-xylene-d10, 99 atom % d, bis 2 h? methyl 2 h? benzene, 1,2,3,4-tetradeuterio-5,6-bis trideuteriomethyl benzene
Clave InChI CTQNGGLPUBDAKN-ZGYYUIRESA-N
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C(=C1[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetradeuterio-5,6-bis(trideuteriometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 116.23
PubChem CID 91976
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.25
Porcentaje de pureza ≥98%