Learn More
Bolsas de calibración de conductividad Oakton™
Calibre sobre la marcha con estas bolsas de calibración de 20 ml de un solo uso. Las bolsas de calibración de conductividad Oakton™ están selladas para garantizar su frescura.
52.65€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cole-Parmer Conductivity Standards |
---|---|
Cantidad | 20 Single-use Pouches |
Tipo | Patrón de conductividad |
Código de producto | Marca | Conductividad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conductividad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12393780
|
Cole Parmer
35653-11 |
ppm NaCl: 702, ppm 442: 1000, ppm KCl: 745 |
52.65€
paquete de 20 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Calibrate on the go with these single-use 20mL calibration pouches. Oakton™ Conductivity Calibration Pouches are sealed to ensure freshness.
- Estas prácticas bolsas de calibración son portátiles
- Cada paquete lleva impreso una tabla de conversión de μS a ppm para referencia rápida
- La precisión es del ± 1 % en 25 ±C
- Las bolsas de calibración incluyen un informe de calibración trazable conforme al NIST suministrado por el fabricante
Especificaciones
Cole-Parmer Conductivity Standards | |
20 Single-use Pouches | |
Patrón de conductividad |