Learn More
Digi-Sense™ Termómetros de infrarrojos para seguridad alimentaria Digi-Sense™
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
- También se puede utilizar en casa, en la oficina, sobre el terreno o en el laboratorio, en cualquier lugar en el que necesite medir de manera rápida y exacta las temperaturas de superficie
Garantía
1 años
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Termómetro infrarrojo de alimentos |
| Temperatura máxima | 302 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | − 18 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -18 °C a +302 °C |