Learn More
Digi-Sense™ Termómetros de infrarrojos para seguridad alimentaria Digi-Sense™
Código de producto. 11781485 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De - 35 °C a + 275 °C (infrarrojos); de 0 °C a 200 °C (sonda de contacto)
De -18 °C a +302 °C
De -30 °C a +200 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11781485 De -30 °C a +200 °C 1 PCS
11745009 De -18 °C a +302 °C 1 PCS
11756088 De - 35 °C a + 275 °C (infrarrojos); de 0 °C a 200 °C (sonda de contacto) cada uno
3 options
Código de producto. 11781485
Marca: Digi-Sense™ 3562545
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La toma de mediciones de temperatura nunca ha sido tan fácil: solo tiene que apuntar el termómetro hacia su objetivo y pulsar un botón. Los termómetros de infrarrojos para seguridad alimentaria Cole-Parmer™ Digi-Sense™ son ideales para su uso en el sector alimentario.
  • También se puede utilizar en casa, en la oficina, sobre el terreno o en el laboratorio, en cualquier lugar en el que necesite medir de manera rápida y exacta las temperaturas de superficie
Garantía
1 años
Especificaciones
Tipo de producto Termómetro infrarrojo de alimentos
Temperatura máxima 200 °C
Temperatura mín. (métrico) − 30 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +200 °C