Learn More
Oakton™ Medidor y soporte de sobremesa de pH 700
Compacto, con gran pantalla LCD dual
Marca:  Oakton™ 35419-12
531.63 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Código de producto. 13480847
  • 970.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tamaño compacto
  • Mide pH, mV, mV relativo y temperatura
  • Compensación automática de la temperatura (ATC)
  • Calibración de pH de cinco puntos
  • Referencia rápida de extracción
  • El registro de datos permite almacenar/recuperar hasta 100 conjuntos de datos
Nota: La sonda no se incluye con este modelo.
Especificaciones
Especificaciones
Soporte
±0,2 dentro de 199,9 mV, ±2 más allá de 200 mV
Hasta 100 conjuntos de datos
Automático
0,01
0,1 en 199,9 mV, 1 a 200
De 0 °C a 100 °C
0,1 °C
None
Automatic, Manual
Automático
120 V
± 0,3 °C
± 0,01
pH
De 0 a 14
±2000
5
de - 32 °F a 100 °F
LCD
Up to 5
3 años
Benchtop pH Meter
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Oakton™ Medidor y soporte de sobremesa de pH 700 > Medidor de pH compacto de sobremesa