Learn More
pH Buffer Pouches, Oakton™ Código de producto.: 17967242
pH Buffer Pouches, Oakton™
Código de producto. 17967242
20 Ea., 4.01
Click to view available options
Cantidad:
20 Ea.
pH:
4.01
10.00
Código de producto. 17967242
Marca: Oakton 3565301
Oakton™ pH buffer pouches; package of 20 Economical pouches are accurate and convenient.±0.01 accuracy at 77°°F (25°°C)
CAS 877-24-7
Fórmula molecular C8H5KO4
Peso molecular (g/mol) 204.222
Clave InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23676735
Nombre IUPAC potasio;2-carboxibenzoato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oakton pH buffer pouches
Para utilizar con (aplicación) Calibration
Para utilizar con (equipo) pH Meter and Electrode
pH 4.01
Forma física Liquid
Cantidad 20 Ea.
Tipo de solución pH Buffer
Título del producto
pH Buffer Pouches, Oakton™ >