Learn More
Cole Parmer Electrodo de pH Oakton
El electrodo de pH Oakton es un electrodo de pH de unión doble y relleno de gel.
Marca: Cole Parmer 59001-70
105.45 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El electrodo de pH Oakton es un electrodo de pH de unión doble y relleno de gel.
- La carcasa resiste el impacto, por lo que es ideal para aplicaciones de campo y de laboratorio de uso general.
- Compatible con la mayoría de marcas de medidores de pH.
- Los electrodos de referencia de combinación de Ag/AgCl tienen un cuerpo epóxico resistente a impactos.
- Los electrodos proporcionan una respuesta rápida y estable y son ideales para lecturas prolongadas.
- El diseño relleno de gel no requiere prácticamente ningún mantenimiento.
- Aplicaciones: pH
- Tipo de electrodo: Unión doble.
- Material del cuerpo del electrodo: Epoxi
- Temperatura máxima: de 80 °C
- Conector: BNC
- Longitud: 127 mm
- Diámetro: 12 mm
Especificaciones
Accesorios para medidores de electrodos de ion selectivo |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
3Hours
21Minutes
14Seconds
2 -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
33Hours
21Minutes
14Seconds
2
Título del producto
Cole Parmer Electrodo de pH Oakton > Electrodo de pH
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido