Learn More
Oakton™ Soporte de electrodo de repuesto para medidores de conductividad portátiles
Código de producto. 11599254
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Medidores de conductividad de 0,0 a 100,0 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11599254
Marca: Oakton™ 15X000700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Soporte accesorio para electrodos, para medidores de conductividad Oakton de 0,0 a 100,0 °C.
Para medidores de conductividad Oakton™ de 0,0 a 100,0 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Soporte para electrodos de repuesto
Intervalo de temperatura (métrico) 0.0°C to 100.0°C
Para utilizar con (equipo) Medidores de conductividad de 0,0 a 100,0 °C