Learn More
Motic™ Objetivo, acromático 40X/0,65/S
Click to view available options
Potencia de aumento:
40X.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acromático.
- Corrección de la aberración cromática para 2 colores.
- Corrección esférica para 1 color.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Objetivo Achromat |
| Descripción | ND:0,65/S |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios SFC-100, DM-111, F-1110 |
| Potencia de aumento | 40X. |