Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights
Tienda Schott Productos
Click to view available options
Tipo:
Adaptador
Adaptador de campo oscuro
Para utilizar con (equipo):
Luz anular con fibra óptica con diámetro interior de 66 mm
Luz anular de campo oscuro 157406
Luz anular de campo oscuro VisiLED S40-10 D
Luz anular de campo oscuro con fibra óptica 157406
Distancia de trabajo:
De 30 a 50 mm
De 50 a 80 mm
De 80 a 110 mm
N/D
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Adaptador de extensión para distancia de trabajo objetivo 30-50 mm; longitud = 30 mm, para objetivos con Ø = 66 mm y 70 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador |
| Para utilizar con (aplicación) | Iluminación para estereomicroscopía |
| Para utilizar con (equipo) | Luz anular de campo oscuro 157406 |
| Distancia de trabajo | De 30 a 50 mm |