Learn More
Motic™ Objetivo CCIS plano acromático EC PL para BA310E
Código de producto. 15415232
Click to view available options
Potencia de aumento:
100X.
10X
20X.
Descripción:
ND:0,25, WD:17,4mm
ND:0,45 mm, WD:0,9 mm
ND:1,25/S-Oil, WD:0,15mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15415232
Marca: Motic™ 1101001703221
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sistema infinito con corrección de color, contraste mejorado y objetivo sin plomo. El objetivo plano acromático Motic™ CCIS, EC PL para BA310E está diseñado para la curvatura de campo, la aberración esférica y la corrección de la aberración cromática.
  • Adecuado para microscopios compuestos verticales de la serie BA310.
  • Sistema infinito con corrección de color.
  • Vidrio sin plomo.
  • Contraste mejorado.
  • Corrección de curvatura de campo.
  • Corrección de la aberración cromática para 2 colores.
  • Corrección esférica para 1 color.
Especificaciones
Tipo Objetivo
Descripción ND:0,25, WD:17,4mm
Para utilizar con (equipo) Microscopios BA310E
Potencia de aumento 10X