Learn More
Motic™ Objetivo CCIS plano acromático EC PL para BA310E
Click to view available options
Potencia de aumento:
100X.
10X
20X.
Descripción:
ND:0,25, WD:17,4mm
ND:0,45 mm, WD:0,9 mm
ND:1,25/S-Oil, WD:0,15mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Adecuado para microscopios compuestos verticales de la serie BA310.
- Sistema infinito con corrección de color.
- Vidrio sin plomo.
- Contraste mejorado. Corrección de curvatura de campo.
- Corrección de la aberración cromática para 2 colores.
- Corrección esférica para 1 color.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Objetivo |
| Descripción | ND:0,45 mm, WD:0,9 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios BA310E |
| Potencia de aumento | 20X. |