Learn More
Ocratoxina A, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La ocratoxina A es una micotoxina de origen fúngico, en particular de las especies de Aspergillus y Penicillium, que se encuentran comúnmente en lotes caducados de granos, frijoles y frutos secos
• La ocratoxina A es un mutágeno conocido y un carcinógeno potencial; se sospecha que afecta el desarrollo fetal y promueve el desarrollo de tumores de las vías urinarias
Aplicaciones
• La ocratoxina A se puede utilizar como un bloqueador de los canales de calcio en las células
• Puede ser útil para estudios de investigación de desarrollo
• Solo para aplicaciones de investigación
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ochratoxin A |
Nombre de nota | 99+% |
CAS | 303-47-9 |
% mín. CAS | 99.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 169.0°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
- Ochratoxin A
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación