Learn More
Solución de ocratoxina A-(fenilo-d5), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 75-05-8, 666236-28-8 |
| Densidad | 0.78 g/cm3 |
| Temperatura de inflamación | 6°C |
| Forma física | Líquido |
| Punto de ebullición | 82°C |
| Industry Type | MICOTOXINAS |
| Cantidad | 2 mL |
| Grado | Estándar analítico |