Learn More
Oxoid UK 10 viales de suplemento diferencial OCLA (ISO)
Click to view available options
:
10 viales de suplemento diferencial OCLA (ISO)
Descripción
Se necesita un vial para 500 ml de medio
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| País de origen | Reino Unido |
| Formato | Caja |
| Tipo de medios | Suplemento |
| Tipo de producto | Suplemento |
| Para utilizar con (aplicación) | Suplemento para agar de listeria cromogénico (CM1084) |
| Tipo de empaquetado | 10 viales |
| Cantidad | 10/paquete |
| Especie | Listeria |