missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OCT4 Antibody (CL7621), Novus Biologicals™

Código de producto. 18630164 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18630164 25 μg 25 microlitros
18642595 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18630164

Marca: Novus Biologicals NBP32115825ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

OCT4 Monoclonal antibody specifically detects OCT4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OCT4
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL7621
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2-10 ug/ml
Formulación PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Alias de gen class 5, transcription factor 1, MGC22487, Oct-3, OCT3Oct4, Oct-4, Octamer-binding protein 3, otc-4, OTF3POU domain class 5, transcription factor 1, OTF4, POU class 5 homeobox 1, POU-type homeodomain-containing DNA-binding protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed against a Synthetic Peptide of Q01860. Actual immunogen sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Chromatin Research, Glia Markers, Neuroscience, Oligodendrocyte Cell Markers, Pancreatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5460
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.