Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación octoédrica de PTFE
Proporciona acción de agitación estable. Estas barras agitadoras magnéticas de PTFE son esterilizables en autoclave e incluyen un anillo pivotante. Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.11880kg
Descripción
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla
- Todos tienen anillos de pivote
- Imanes de AlNiCo-V revestidos en PTFE
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
9,5mm | |
Blanco | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Octaédrico |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
10/Paq. | |
Sí | |
51 mm |