Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación octoédrica de PTFE
Código de producto. 12676316 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
13 mm
15 mm
22 mm
25mm
41 mm
51 mm
75 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
8mm
8 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. 12676316
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona acción de agitación estable. Estas barras agitadoras magnéticas de PTFE son esterilizables en autoclave e incluyen un anillo pivotante. Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla
  • Todos tienen anillos de pivote
  • Imanes de AlNiCo-V revestidos en PTFE
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Diámetro (imperial) 0,3125 in
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Longitud (imperial) 1,625 in
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 41 mm
Cantidad 5/Paq.
Forma Octaédrico