Learn More
Octan-1-ol, puro, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -16°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 195°C |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 500 mL |
Densidad del vapor | 4.5 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.23g/mol |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Octanol
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.