Learn More
Diclorhidrato de octenidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428808
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Octenidine dihydrochloride is used as a antiseptic for skin, mucous Membranes and wounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorhidrato de octenidina se utiliza como antiséptico para la piel, las membranas mucosas y las heridas.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70775-75-6
Fórmula molecular C36H64Cl2N4
Número MDL MFCD01938808
Sinónimo N,N'-[Decane-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-ylidene]bis(octylammonium) dichloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octenidine dihydrochloride
Punto de fusión 214°C
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,6754
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 623.83
Porcentaje de pureza 98%