Learn More
Implen™ OD600 DiluPhotometer™
Un pequeño instrumento fácil de usar para la determinación de la densidad celular y ensayos de Bradford en longitudes de onda de 590 a 610 nm
Marca: Implen™ OD600
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
Descripción
- Espectrofotómetro pequeño y portátil
- Determinación rápida y sencilla de la densidad celular y 600 nm
- Cuantifique las proteínas con el ensayo de proteínas de Bradford
- Longitud de onda de funcionamiento: De 590 nm a 610 nm
- Funcionamiento con batería, cargador incluido
Especificaciones
±0,05 A (en 1 A con filtros de densidad neutra) | |
8,5 mm | |
Semimicrocubetas, macrocubetas (10 mm) o tubos redondos (de 14 a 16 mm) | |
LCD personalizada. | |
Inglés | |
40 nm | |
110/220 V | |
Adaptador de alimentación externo (110/220 V, 50/60 Hz) o batería interna recargable de NiMH | |
Cables, manual del propietario | |
Densidad óptica: De 0,3 A a 1,99 A | |
1 | |
No | |
20 nm |
De 0,3 A a 1,99 A | |
RS232, USB | |
LED | |
180 x 150 x 60 mm | |
LED | |
Fotómetro portátil | |
De 590 nm a 610 nm | |
Ensayos de Bradford, tasas de crecimiento bacteriano, ensayos de proteínas colorimétricas | |
6 botones: alimentación, en blanco, muestra, memoria, reinicio, recuperar/imprimir | |
3 s | |
LED | |
24 meses |
Para uso exclusivo en investigación