Learn More
OHAUS™ Almohadillas de fibra de vidrio para los analizadores de humedad MB35, MB45, MB27, MB90 y MB120
Almohadillas de fibra de vidrio para los analizadores de humedad MB35, MB45, MB27, MB90 y MB120
Marca:  OHAUS™ 80850087
65.72 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11894762
  • 82.26€ / paquete de 200
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Forma: redonda
  • Paquete de 200
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Analizador de humedad MB35, MB45, MB27, MB90, MB120
Fibra de vidrio
Almohadilla
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorio
    Promo Code25721
    Expires2025-05-01
    New Offer
    Ahorrar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Days
    0
    Hours
    5
    Minutes
    48
    Seconds
    53
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
OHAUS™ Almohadillas de fibra de vidrio para los analizadores de humedad MB35, MB45, MB27, MB90 y MB120 > Almohadillas de fibra de vidrio para los analizadores de humedad MB35, MB45, MB27, MB90 y MB120