Learn More
OHAUS™ Bandejas de muestras para analizadores de humedad MB35 y MB45
Código de producto. 11804242 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Bandeja de muestras desechable
Bandeja de muestras reutilizable
Cantidad:
3/paq.
80/Paq.
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 3
Código de producto. Tipo Cantidad unitSize
11804242 Bandeja de muestras desechable 80/Paq. 50 PCS
11865390 Bandeja de muestras reutilizable 3/paq. paquete de 3
2 options
Código de producto. 11804242
Marca: OHAUS™ 80850086
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recipientes de muestras para analizadores de humedad Ohaus de la serie MB.
  • Forma: redonda
  • Se puede elegir la opción desechable o reutilizable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) EE. UU.: Analizadores de humedad MB35, MB45, MB27, MB90, MB120
UE: MB27, MB25, MB90-GB, MB120-GB, MB23, MB120-EU
Tamaño 101,6 mm de diámetro
Cantidad 80/Paq.
Tipo Bandeja de muestras desechable