Learn More
OHAUS™ Balanza de precisión Adventurer™
Código de producto. p-4918286 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Modelo:
AX4201
AX422
AX8201
AX822
Capacidad:
420g
820g
4,2 kg
8,2 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15581926
Marca: OHAUS™ 30206079
Establece el equilibrio perfecto entre unas funciones ingeniosas y unas capacidades de pesaje funcionales y sin complicaciones.
Proporciona resultados de pesaje estables y fiables para tareas de pesaje rutinarias.
  • El tiempo de estabilización rápido mejora la productividad en el laboratorio
  • Autocal™, el sistema automático de calibración interna OHAUS se ocupa del mantenimiento rutinario calibrando la balanza diariamente
  • La pantalla táctil a color ofrece un funcionamiento fácil y rápido de las aplicaciones Adventurer
  • Opere y acceda a nueve modos de aplicación y múltiples características que eliminan la necesidad de realizar varios cálculos manuales a través de su moderna pantalla táctil a color
  • Los operadores pueden usar guantes de laboratorio mientras utilizan la pantalla táctil, lo que elimina las molestias y los peligros asociados con la colocación y retirada constante de los guantes
  • Además de la pantalla táctil, Adventurer también dispone de seis teclas mecánicas que proporcionan además una respuesta táctil y permiten al operador realizar operaciones repetitivas como tara, puesta a cero, calibración e impresión
  • Modos de aplicación: pesaje, pesaje dinámico, retención de visualización, recuento de piezas, determinación de densidad, totalización, pesaje porcentual, control de peso, formulación
  • La función de reloj en tiempo real mantiene la hora exacta incluso en caso de corte de energía y la capacidad de datos GLP tiene la capacidad de registrar el nombre de la muestra, los nombres de los proyectos y las ID de balanza para ayudar a cumplir con los requisitos de trazabilidad y cumplimiento
  • La función de clonación le permite guardar la configuración de usuario y de la aplicación en una memoria flash USB que se puede utilizar fácilmente para configurar otras balanzas Adventurer
  • Al utilizar la función de peso mínimo, la pantalla indica claramente que el peso de la muestra actual está por debajo del límite mínimo definido; simplemente aumente el peso de la muestra para asegurarse de que los resultados cumplen con sus estándares
  • Pantalla de protección compacta diseñada para mejorar la experiencia y el acceso del usuario
  • Entre las características adicionales se incluyen: Interfaz RS232, gancho integrado para pesaje bajo la báscula, cubierta en uso de carcasa completa, plato de acero inoxidable extraíble, carcasa inferior de metal fundido, soporte de seguridad, indicador de nivel iluminado en parte delantera, cuatro patas ajustables, menús con bloqueo por software, indicador de estabilidad, indicadores por software de sobrecarga/carga insuficiente, configuraciones medioambientales seleccionables por el usuario, indicador sonoro, ajustes de brillo seleccionables por el usuario, atenuación automática, calibración de pantalla táctil, tara automática, idioma de funcionamiento seleccionable por el usuario (nueve)
Puertos USB duales
  • El puerto host USB frontal es fácilmente accesible y facilita la carga de datos de la balanza a una memoria flash sin tener que acceder a la parte trasera o mover la balanza
  • El segundo dispositivo USB está situado en la parte posterior de la balanza y puede emplearse para conectar la balanza a un PC
  • Las opciones de conectividad ayudan a cumplir los requisitos de trazabilidad en instalaciones tradicionales
Compliance
Seguridad del producto:CSA C22.2 n.º 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-1.Compatibilidad electromagnética:FCC parte 15 clase A, ICES-001 clase A, IEC 61326-1 (emisiones clase B, requisitos industriales de inmunidad)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Seguridad del producto: CSA C22.2 no 61010-1, UL 61010-1,
Tipo de conexión RS232, USB Host, USB Device
Descripción Precision Balance AX422
Capacidad 420g
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Legibilidad 0.01 g
Para utilizar con (aplicación) Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, control
Incluye AC Adapter
Linealidad ± 0,02 g
Material Metal Base, ABS Top Housing, Stainless Steel Pan
Tiempo de medición 1.5 sec.
Peso mín. de la muestra 8.2 g
Modelo AX422
Repetibilidad 0,01 g
Desviación de sensibilidad 3 ppm/°C
Tiempo de estabilización ≤ 1,5 seg.
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 86°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Carga de prueba 400 g, OIML F1 or ASTM CL 2
Tipo Toploading Balances
Garantía 2 years
Modos de pesaje Weighing (17 units + custom unit), parts counting, percentage weighing, check weighing, animal/dynamic weighing, totalization/statistics, formulation, density determination, display hold, batch printing
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 354 x 230 x 100 mm
Longitud (imperial) 13,93 in
Longitud (métrico) 354 mm
Anchura de la cubeta (imperial) 6.9 in.
Anchura de la cubeta (métrico) 175 mm
Altura (métrico) 100 mm
Altura de la cubeta (métrico) 195 mm
Fondo de la cubeta (imperial) 7.7 in.
Fondo (métrico) 354 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 195 mm
Peso (imperial) 10,2 lb.
Peso (métrico) 4,6 kg
Requisitos eléctricos Entrada del adaptador de CA: 100-240V 0,3A 50-60Hz; Adaptador de CA
Tensión 100/240 V
Amperaje AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A
Frecuencia AC Adapter Input: 50/60 Hz
Legal for Trade No
Calibración Interno