Learn More
OHAUS™ Kit de densidades para balanzas
Utilizar con balanzas OHAUS™ seleccionadas con resoluciones de 0,1 a 1 mg.
Marca:  OHAUS™ 80253384
Detalles adicionales : Peso : 2.13200kg
Código de producto. 11850133
  • 765.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
para ver el stock
Includes: Plataforma de pesaje, soporte para artículos flotantes, soporte para artículos no flotantes, soporte de vaso de precipitado, vaso de precipitado, termómetro, fórceps
Descripción
Descripción
Compatible con:
Modelos con capacidades de hasta 610 g y legibilidad de 0.1 y 1mg
  • Discovery
  • Explorer
  • Adventurer Pro (excepto VX53x)
  • Pioneer
Modelos con capacidades de hasta 1100 g y legibilidad de 0.1 y 1 mg
  • Explorer
Especificaciones
Especificaciones
Balanza Ohaus
Plataforma de pesaje, soporte para objetos flotantes, soporte
Chino, Inglés (EE. UU.), Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués (BR), Ruso, Español (MX)
Kits de densidades para balanzas