Learn More
OHAUS™ Balanzas de precisión Serie Explorer™
Código de producto. 11870113 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Modelo:
EX10201
EX10202
EX1103, con protector contra corrientes de aire
EX2202
EX223, con Draftshield
EX4202
EX423, con Draftshield
EX6201
EX6202
EX623, con Draftshield
Capacidad:
220 g
420 g
620 g
1,1 kg
2,2 kg
4,2 kg
6,2 kg
10,2 kg
Legibilidad:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
Tiempo de estabilización:
≤1 seg.
<1,5 seg.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11870113
Marca: OHAUS™ 83021342
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Adaptador de CA de conmutación con tipo de cabezal de conexión múltiple para su uso en varias regiones, plato de pesaje y soporte de plato, manual del operador en varios idiomas con guía de inicio rápido, cubierta en uso (solo visualización)
Balanzas Explorer totalmente nuevas que ofrecen calidad y fiabilidad sin igual. Las balanzas de precisión de la serie Explorer OHAUS tienen un tiempo de estabilización más rápido que mejora la eficiencia operativa, aumenta el rendimiento y mejora la productividad.
Funcionamiento inteligente
  • El tiempo de estabilización más rápido mejora la eficiencia operativa, aumenta la producción y mejora la productividad.
  • Las especificaciones de linealidad y repetibilidad optimizadas garantizan unos resultados repetitivos y precisos.
  • Filtración de vibración excelente que proporciona estabilidad a la balanza en entornos inestables.
  • El sistema de calibración AutoCal™ completamente automático calibra el sistema cuando detecta un cambio de temperatura lo bastante considerable como para afectar a la precisión del pesaje, o cada 11 horas; no se requieren pesas externas.
  • Cuatro sensores sin contacto para impresión, tara, calibración y otras funciones seleccionables; evita la contaminación y la transferencia de residuos, mejora la eficiencia de pesaje.
  • Los sensores se pueden configurar para operaciones a distancia.
Software gráfico intuitivo SmarText™
  • Pantalla TFT de alta resolución de 145 mm
  • Pantalla táctil resistiva
  • 14 aplicaciones personalizables integradas; capacidad de peso mínimo con función de aviso visual
  • Teclado QWERTY y teclado numérico para introducir GLP/GMP y otros datos.
  • Gestor de usuarios con funciones de administrador
  • El comando RS 232 (19-193-26) alternativo adapta la balanza al software de adquisición de datos existente.
  • Entrada externa para cero, taras o impresiones con el accesorio de conmutador de pedal externo (19-193-28).
  • Respuesta sonora/visual para las pulsaciones de botones, así como para el estado de comprobación del pesaje.
Configuración de usuario intuitiva
  • Indicador de nivel fácil de ver en la parte delantera de la balanza.
  • Las ruedecillas regulables se pueden girar fácilmente para nivelar la balanza.
  • La pantalla de nivelación con indicador de nivel ayuda a los usuarios a identificar fácilmente la ruedecilla que deben ajustar para nivelar la balanza. La función de transferencia de datos ayuda a exportarlos directamente a Microsoft™ Excel™.
  • Los mensajes con instrucciones guían a los usuarios a lo largo del proceso de pesaje.
  • Los menús informativos muestran a los usuarios las características disponibles de la balanza.
  • Hasta 11 idiomas de funcionamiento disponibles.
Diseño práctico
  • Pantalla de color ajustable para mejorar la visualización; se separa de la base de pesaje para mayor flexibilidad en la zona de trabajo.
  • Acceso fácil con USB estándar y puerto RS232 (tercer puerto opcional disponible).
  • Salida de cable en los laterales izquierdo y derecho para personalizar la instalación.
  • El cortavientos abatible sin armazón garantiza el acceso sin obstáculos.
  • Acceso lateral de 160 x 240 mm para sustitución y retirada de componentes grandes.
  • El vidrio con revestimiento antiestático ayuda a disipar las cargas estáticas que pueden afectar a los resultados.
  • Las puertas laterales de los rodamientos montados en la parte superior evitan la acumulación potencial.
  • Paneles de cristal extraíbles y parte inferior de acero inoxidable para facilitar la limpieza.
  • Torre y montaje en pared listos para una instalación modular.
  • El diseño de base QuadraStance™ tiene cuatro ruedecillas regulables para ofrecer una estabilidad superior.
  • Carcasa inferior de metal fundido resistente
  • Sistema de almacenamiento de cables
  • Pesaje: determina el pesaje de los elementos en la unidad de medida seleccionada. La función de peso mínimo también está disponible.
  • Peso porcentual: obtiene el peso de una muestra en forma de porcentaje de un determinado peso de referencia. pesa una carga inestable.
  • Pesaje dinámico: la balanza obtiene la media de los pesos durante un determinado periodo.
  • Totalización: realiza pesajes acumulativos de múltiples elementos. El total acumulativo puede exceder la capacidad de la balanza.
  • Pesaje diferencial: guarda pesajes de muestras y calcula la diferencia entre los pesos iniciales y finales.
  • Retención de picos: obtiene y almacena el peso más alto de una determinada serie. Se detectan los pesos estables e inestables.
  • Recuento de piezas: cuenta muestras con un peso uniforme. Puede elegir entre recuento estándar, revisión del recuento o recuento de llenado.
  • Ajuste de pipetas: comprueba los valores de las pipetas mediante un análisis del peso, con una tabla incorporada de densidad de agua.
  • Revisión del peso: compara el peso de una muestra respecto a los límites definidos. Seleccione estándar, peso nominal o porcentual.
  • Llenado: llena un recipiente hasta alcanzar un peso definido. La barra de progreso muestra el estado del proceso.
  • Formulación: para elaborar recetas y compuestos. El número de componentes puede variar entre dos y 99.
  • Determinación de la densidad: determina la densidad de sólidos con una densidad mayor o menor que la del agua, líquidos o materiales porosos.
  • Cálculo de costes en ingredientes: calcula el coste de una fórmula o receta en función de los costes o cantidades conocidos de componentes o ingredientes.
  • Control de calidad: supervisa y controla los procesos para evitar excesos o defectos en los llenados.
Información de órdenes
Accesorios opcionales
  • Montaje en torre para pantalla
  • Cable alargador de terminal
  • Kit de determinación de densidad
  • Kit de cortavientos (balanzas de 0,01 g y 0,1 g)
  • Dispositivo de seguridad -01
  • Cable de interfaz, USB (tipo A a B)
  • Segundo kit RS232
  • Kit Ethernet
  • Kit de interruptor de pedal
  • Impresora térmica compacta
  • Impresora de impacto matricial compacta
  • Cable y adaptador de impresora RS232
  • Cable RS232, PC 25 clavijas
  • Cable RS232, PC 9 clavijas
Certifications
CE, FCC, Industry Canada, cULus, cCSAus, NRTL; C Tick; CB Scheme
Garantía
Dos años (EE. UU. y Canadá)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Interfaz de automatización Pantalla táctil con QWERTY virtual y teclado numéricopa
Certificaciones/conformidad CE, FCC, cULus, CCSAUS, NRTL, C Tick, CB Scheme
Tipo de conexión RS-232, USB
Capacidad 420 g
Tipo de pantalla TFT
Legibilidad 0.001 g
Formato Gramo, miligramo, kilogramo, quilate, onza, onza troy
Incluye Adaptador de CA conmutable con cabezal de enchufe múltiple
Nivelado Automático
Linealidad 0,002 g
Material Plástico ABS, Acero Inoxidable, Vidrio
Modelo EX423, con Draftshield
Repetibilidad 0,001 g
Tiempo de estabilización <1,5 seg.
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 86°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Tipo Balanza de precisión, con protector contra corrientes de aire
Garantía 2 años
Anchura (imperial) 7.7 in.
Anchura (métrico) 19,5 cm
Anchura de la cubeta (métrico) 13 cm
Altura (imperial) 3,5 in.
Altura (métrico) 9 cm
Fondo (imperial) 6 in.
Fondo (métrico) 15,4 cm
Peso (imperial) 15,2 lb.
Peso (métrico) 6,9 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Amperaje 0.6 A
Frecuencia 50/60 Hz