Learn More
OHAUS™ Balanzas de precisión Serie Explorer™
Balanzas Explorer totalmente nuevas que ofrecen calidad y fiabilidad sin igual. Las balanzas de precisión de la serie OHAUS Explorer tienen un tiempo de estabilización más rápido que mejora la eficiencia operativa, aumenta el rendimiento y mejora la productividad.
3220.00€ - 6550.00€
Especificaciones
Interfaz de automatización | Pantalla táctil con QWERTY virtual y teclado numéricopa |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE, FCC, cULus, CCSAUS, NRTL, C Tick, CB Scheme |
Tipo de conexión | RS-232, USB |
Tipo de pantalla | TFT |
Incluye | Adaptador de CA conmutable con cabezal de enchufe múltiple |
Código de producto | Marca | Capacidad | Legibilidad | Modelo | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Legibilidad | Modelo | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11850123
|
OHAUS™
83021360 |
6,2 kg | 0.01 g | EX6202 | ≤1 seg. |
5075.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11890123
|
OHAUS™
83021365 |
10,2 kg | 0.1 g | EX10201 | ≤1 seg. |
3945.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11880123
|
OHAUS™
83021361 |
6,2 kg | 0.1 g | EX6201 | ≤1 seg. |
3220.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11860123
|
OHAUS™
83021362 |
10,2 kg | 0.01 g | EX10202 | ≤1 seg. |
5930.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11800123
|
OHAUS™
83021350 |
1,1 kg | 0.001 g | EX1103, con protector contra corrientes de aire | <1,5 seg. |
6550.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11870113
|
OHAUS™
83021342 |
420 g | 0.001 g | EX423, con Draftshield | <1,5 seg. |
4360.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11890113
|
OHAUS™
83021348 |
620 g | 0.001 g | EX623, con Draftshield | <1,5 seg. |
5075.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11830123
|
OHAUS™
83021357 |
4,2 kg | 0.01 g | EX4202 | ≤1 seg. |
4325.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11820123
|
OHAUS™
83021356 |
2,2 kg | 0.01 g | EX2202 | ≤1 seg. |
3370.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11860113
|
OHAUS™
83021341 |
220 g | 0.001 g | EX223, con Draftshield | <1,5 seg. |
3395.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Rendimiento inteligente
- Las especificaciones de linealidad y repetitividad optimizadas garantizan unos resultados repetitivos y precisos
- Filtrado de vibración excelente que proporciona estabilidad a la balanza en entornos inestables
- El sistema de calibración AutoCal™ completamente automático calibra el sistema cuando detecta un cambio de temperatura lo bastante considerable como para afectar a la precisión del pesaje, o cada 11 horas; no se requieren pesas externas
- Cuatro sensores sin contacto para impresión, tara, calibración y otras funciones seleccionables; evita la contaminación y la transferencia de residuos, mejora la eficiencia de pesaje
- Los sensores se pueden configurar para operaciones a distancia
- Pantalla TFT de alta resolución y 5.7 pulg (145 mm)
- Pantalla táctil resistiva
- 14 aplicaciones personalizables integradas Capacidad de peso mínimo con función de aviso visual
- Teclado QWERTY y teclado numérico para introducir GLP/GMP y otros datos
- Gestor de usuarios con funciones de administrador
- El comando RS232 (19-193-26) alternativo adapta la balanza al software de adquisición de datos existente
- Entrada externa para cero, taras u impresiones con el accesorio de conmutador de pedal externo (19-193-28)
- Respuesta sonora/visual para las pulsaciones de botones, así como para el estado de comprobación del pesaje
- Indicador de nivel fácil de ver en la parte delantera de la balanza
- Las ruedecillas regulables se pueden girar fácilmente para nivelar la balanza
- La pantalla de nivelación con indicador de nivel ayuda a los usuarios a identificar fácilmente la ruedecilla que deben ajustar para nivelar la balanza La función de transferencia de datos ayuda a exportarlos directamente a Microsoft™ Excel™
- Los mensajes con instrucciones guían a los usuarios a lo largo del proceso de pesaje
- Los menús informativos muestran a los usuarios las características disponibles de la balanza
- Hasta 11 idiomas de funcionamiento ajustables disponibles
Diseño práctico
- Pantalla de color ajustable para mejorar la visualización; se separa de la base de pesaje para mayor flexibilidad en la zona de trabajo
- Acceso fácil con USB estándar y puerto RS232 (tercer puerto opcional disponible)
- Salida de cable en los laterales izquierdo y derecho para personalizar la instalación
- La pantalla protectora abatible sin armazón garantiza el acceso sin obstáculos
- Acceso lateral de 160 x 240 mm (6.3 x 9.4 pulg) para sustitución y retirada de componentes grandes
- El vidrio con revestimiento antiestático ayuda a disipar las cargas estáticas que pueden afectar a los resultados
- Las puertas laterales de los rodamientos montados en la parte superior evitan la acumulación de potencial
- Paneles de cristal extraíbles y parte inferior de acero inoxidable para facilitar la limpieza
- Torre y montaje en pared listos para una instalación modular
- El diseño de base QuadraStance™ tiene cuatro ruedecillas regulables para ofrecer una estabilidad superior
- Carcasa inferior de metal fundido resistente
- Sistema de almacenamiento de cables
- Pesaje: determina el pesaje de los elementos en la unidad de medida seleccionada. La función de peso mínimo también está disponible
- Pesaje porcentual: obtiene el peso de una muestra en forma de porcentaje de un determinado peso de referencia
- Pesaje dinámico: pesa una carga inestable. La balanza obtiene la media de los pesos durante un determinado periodo
- Totalización: realiza pesajes acumulativos de múltiples elementos. El total acumulativo puede exceder la capacidad de la balanza
- Pesaje diferencial: guarda pesajes de muestras y calcula la diferencia entre los pesos iniciales y finales.
- Retención de picos: obtiene y almacena el peso más alto de una determinada serie. Se detectan los pesos estables e inestables
- Recuento de piezas: cuenta muestras con un peso uniforme. Puede elegir entre recuento estándar, revisión del recuento o recuento de llenado
- Ajuste de pipetas: comprueba los valores de las pipetas mediante un análisis del peso, con una tabla incorporada de densidad de agua
- Revisión del peso: compara el peso de una muestra respecto a los límites definidos. Seleccione estándar, peso nominal o porcentual
- Llenado: llena un recipiente hasta alcanzar un peso definido. La barra de progreso muestra el estado del proceso
- Formulación: para elaborar recetas y compuestos. El número de componentes puede variar entre dos y 99
- Determinación de la densidad: determina la densidad de sólidos con una densidad mayor o menor que la del agua, líquidos o materiales porosos
- Cálculo de los costes en ingredientes: calcula el coste de una fórmula o receta en función de los costes o cantidades conocidos de componentes o ingredientes
- Control de calidad estadístico: supervisa y controla los procesos para evitar excesos o defectos en los llenados
Información de órdenes
Accesorios opcionales
- Montaje en torre para pantalla
- Cable alargador de terminal
- Kit de determinación de densidad
- Kit de pantalla protectora (balanzas de 0.01 g y 0.1 g)
- Dispositivo de seguridad -01
- Cable de interfaz, USB (tipo A a B)
- Segundo kit RS232
- Kit Ethernet
- Kit de interruptor de pedal
- Impresora térmica compacta
- Impresora de impacto matricial compacta
- Cable de impresora RS232 y adaptador
- Cable RS232, PC 25 pines
- Cable RS232, PC 9 pines
Certifications
CE, FCC, Industry Canada, cULus, cCSAus, NRTL; C Tick; CB Scheme
Garantía
Two years (US and Canada)
Especificaciones
Pantalla táctil con QWERTY virtual y teclado numéricopa | |
RS-232, USB | |
Adaptador de CA conmutable con cabezal de enchufe múltiple | |
Plástico ABS, Acero Inoxidable, Vidrio | |
10°C a 30°C | |
7.7 in. | |
3,5 in. | |
6 in. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
0.6 A |
CE, FCC, cULus, CCSAUS, NRTL, C Tick, CB Scheme | |
TFT | |
Automático | |
50°F a 86°F | |
2 años | |
19,5 cm | |
9 cm | |
15,4 cm | |
100/240 V | |
50/60 Hz |