Learn More
OHAUS™ Kit de montaje en torre Ohaus Explorer para pantalla Ohaus™ Explorer™
Para su uso con balanzas OHAUS™ Explorer
Marca: OHAUS™ 83021102
Detalles adicionales : Peso : 1.38000kg
Descripción
Se puede utilizar con los siguientes modelos Ohaus Explorer: EX124, EX224, EX324, EX223, EX423, EX623, EX1103, EX2202, EX4202, EX6202, EX10202, EX6201, EX10201.
- Color: Plata
- Material: Acero
- Longitud total: 91,4cm (36 in)
- Peso: 6 lb
Especificaciones
Pantalla de Explorer Modelo EX124, EX224, EX324, EX2 | |
36 pulg | |
Chino, Inglés (EE. UU.), Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués (BR), Ruso, Español (MX) | |
Montaje en torre |
Acero | |
91 cm | |
Montajes en columna |