Learn More
OHAUS™ Balanzas Harvard Trip
Código de producto. p-181260 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Calibración:
10 x 0,1 g (brazo superior)
Modelo:
1450-SD
Tipo:
Balanza de un solo brazo Harvard
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibración Modelo Tipo unitSize
10251012 10 x 0,1 g (brazo superior) 1450-SD Balanza de un solo brazo Harvard cada uno
1 options
Código de producto. 10251012
Marca: OHAUS™ 80000003
Ideal para pesaje comparativo. Las balanzas OHAUS Harvard Trip con selección de modelos de brazo individual o doble proporcionan muchos años de pesaje comparativo sin necesidad de mantenimiento con un estándar conocido.
  • Con capacidades de 2000 g, legibilidad de 0,1 g y una bandeja de acero inoxidable de 15,2 cm de diámetro x 1,9 cm de profundidad o placa de 15,2 cm de diámetro.
  • Brazos en ángulo con pesos de lectura central para una excelente visibilidad de los resultados; peso giratorio deslizante y giratoria para un ajuste preciso.
  • Amortiguación magnética para ralentizar las oscilaciones y acelerar los pesajes.
  • El compensador de ajuste a cero garantiza la precisión y la reproducibilidad.
  • Equipado para pesaje de gravedad específica.
  • Cuchillas esmeriladas con precisión, cojinetes de autoalineación cubiertos, brazo de extremo de caja de aleación de aluminio arriostrado y pasadores de comprobación elípticos.
  • Balanzas de brazo único graduadas en incrementos de 0,1 g; de brazo doble en incrementos de 0,1 g y 10 g.
Service Plan
Contrato de asistencia técnica disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la cubeta exterior (imperial) 6 pulg
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 15,2 cm
Fondo (imperial) 7 pulg
Calibración 10 x 0,1 g (brazo superior)
Fondo de la cubeta (imperial) 5,9 in
Fondo (métrico) 22,8 cm
Fondo de la cubeta (métrico) 15 cm
Altura (imperial) 9,5 in
Altura (métrico) 24,1 cm
Modelo 1450-SD
Material Acero inoxidable
Anchura (imperial) 14 in
Anchura (métrico) 35,5 cm
Garantía 5 años
Capacidad 2 kg (4,4 lb)
Tipo de pantalla Analog
Tipo Balanza de un solo brazo Harvard