Learn More
OHAUS™ Balanzas Harvard Trip
Código de producto. 10057761 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Calibración:
10 x 0,1 g (brazo superior), 200 x 10 g (brazo inferior)
Modelo:
1550-SD
1560-SD
Tipo:
Balanza de doble brazo Harvard
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibración Modelo Tipo unitSize
10057761 10 x 0,1 g (brazo superior), 200 x 10 g (brazo inferior) 1550-SD Balanza de doble brazo Harvard cada uno
10521222 10 x 0,1 g (brazo superior), 200 x 10 g (brazo inferior) 1560-SD Balanza de doble brazo Harvard cada uno
2 options
Código de producto. 10057761
Marca: OHAUS™ 80000004
Ideal para programas de pesaje comparativo y equilibrado de tubos de centrífugas. Las balanzas Harvard Trip OHAUS emplean un diseño de dos platos basado en el clásico principio de balanza de Roberval. Se utilizan comúnmente para determinar la diferencia de masa entre dos objetos, en lugar de su valor absoluto.
Las características estándar incluyen:
  • Masas deslizantes incorporadas
  • Amortiguación magnética
  • Plataforma de pesaje de acero inoxidable
Especificaciones
  • Tamaño de plato: 15,2 cm de diámetro
  • Legibilidad: 0,1g
  • Capacidad: 70,54 oz 2000 g
  • Brazo superior: 10 × 0,1 g
  • Brazo inferior (excluyendo el modelo de brazo único): 200 × 10g
Información de órdenes
Se puede alcanzar un peso de hasta 2000 g mediante el uso de un conjunto de pesas de calibración (S40214A, S40215A).
Garantía
Cinco años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la cubeta exterior (imperial) 6 pulg
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 15,2 cm
Fondo (imperial) 9,44 in
Calibración 10 x 0,1 g (brazo superior), 200 x 10 g (brazo inferior)
Fondo de la cubeta (imperial) 5,9 in
Fondo (métrico) 240,00 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 15 cm
Altura (imperial) 6,29 in
Altura (métrico) 160,000 mm
Incluye Doble brazo, capacidad de 2000 g con conjunto de pesos opcional, placa de acero inoxidable
Modelo 1550-SD
Material Acero inoxidable
Anchura (imperial) 5,51 in
Anchura (métrico) 140,00 mm
Garantía 5 años
Línea de productos Harvard Trip
Capacidad 2 kg (4,4 lb)
Legibilidad 0,100000 g
Descripción Báscula mecánica, 1550-SD
Idiomas Inglés (EE. UU.), Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués (BR), Ruso, Español (MX)
Tipo de pantalla Analog
Tipo Balanza de doble brazo Harvard