Learn More
OHAUS™ Juego de pesas de balanza de triple brazo
Código de producto. 11835751 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
:
Peso: 2 x 1 kg y 1 x 500 g
Código de producto.
11835751 Peso: 2 x 1 kg y 1 x 500 g
1 options
Código de producto. 11835751
Marca: OHAUS™ 80780108
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con una gran variedad de básculas mecánicas. El juego de pesas de balanza OHAUS™ Triple Beam incluye dos contrapesos de 1 kg y uno de 500 g para su uso con las balanzas mecánicas compatibles de las series Triple Beam 700, Dial-O-Gram 1600 y Pro.
Juego de contrapeso para usar con las siguientes básculas mecánicas:
  • Triple brazo 710-00
  • Triple brazo 750-S0
  • Triple brazo 760-00
  • Dial-O-Gram de triple brazo 1650-00
  • Pro TP de triple brazo2611
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Juego de pesas de accesorio métrico
Descripción Juego de pesas, 2x1 kg, 1x500 g
Clasificación Varios
Material Hierro fundido
Peso (métrico) 2 x 1 kg, 1 x 500 g
Forma Cilíndrico
Para utilizar con (aplicación) Calibración, contrapeso
Para utilizar con (equipo) Triple brazo 710-00, 750-S0 y 760-00; Dial-O-Gram de triple brazo 1650-00; y Pro TP de triple brazo2611
Cantidad de embalaje 3 pesos/paquete