Learn More
OHAUS™ Balanza mecánica de triple brazo
La precisión y comodidad de una balanza de carga superior. La balanza mecánica de triple brazo OHAUS ofrece a los estudiantes experiencia práctica mediante la manipulación de pesas y pesos de fijación, así como la visualización de los principios de medición de masas.
Marca:  OHAUS™ 80252052
155.98 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11869630
  • 226.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Includes: Los accesorios opcionales incluyen conjunto de pesas de fijación métricas (dos de 1000 g y una de 500 g), cable de seguridad
Descripción
Descripción
  • Estructura sólida
  • Soporte de seguridad integrado (el cable se vende por separado)
  • Tres brazos con muescas y niveles que facilitan la lectura
  • El posicionamiento positivo del peso garantiza resultados repetibles
  • Compensador de ajuste a cero de carga por resorte
  • La amortiguación magnética minimiza la oscilación y acelera el pesaje
  • Plataforma de acero inoxidable para facilitar la limpieza
  • Capacidad: 610 g; con conjunto de pesas complementario (se vende por separado), 2610 g
  • Legibilidad: 0,1g
  • Calibración de brazo delantero: 10 × 0,1 g
  • Calibración de brazo central: 500 × 100g
  • Calibración de brazo trasero: 100 × 10g
  • Plataforma: 15,2 cm de diámetro
Información de órdenes
Los accesorios opcionales incluyen conjunto de pesas de fijación métricas (dos de 1000 g y una de 500 g), cable de seguridad
Servicio Técnico
Tres años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
6 pulg
9 pulg
22,86 cm
30,48 cm
Acero inoxidable
45,72 cm
0,61 kg (1,34 lb)
15,2 cm
10 x 0,1 g (brazo delantero), 500 x 100 g (brazo central),
12 pulg
TJ611
18 in
3 años
Balanza mecánica junior de triple brazo
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
OHAUS™ Balanza mecánica de triple brazo > Balanza mecánica de triple brazo