Learn More
Velp Scientifica OHS 200 Digital
Código de producto. 16335665 Tienda Velp Productos
Click to view available options
Velocidad:
De 6 a 400, de 30 a 2000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16335665
Marca: Velp Scientifica F20100490
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador de varilla con par de 200 Ncm, engranaje de doble velocidad, pantalla digital y temporizador capaz de agitar hasta 100 l. Diseñado para garantizar los más altos estándares de seguridad y garantizar la durabilidad incluso en los más agresivos
  • La resistente carcasa sellada y la clasificación de protección IP 54 garantizan la durabilidad incluso en los entornos más agresivos.
  • Las alarmas de seguridad integradas de sobrecarga, exceso de temperatura y sobrecorriente mantendrán el rendimiento con el tiempo y dejarán de agitar para garantizar la máxima seguridad en el laboratorio.
  • El funcionamiento seguro de los mandos de arranque y la tecla de bloqueo evitan el arranque involuntario y los cambios de las condiciones de trabajo.
  • El OHS 200 Digital es la solución ideal para aplicaciones exigentes que operan con viscosidades de hasta 100 000 mPa.
  • El motor sin escobillas de control electrónico del OHS 200 Digital agita hasta 100 l con un par máximo de 200 Ncm y garantiza la máxima vida útil.
  • La tecnología de compensación de par SpeedServo™ mantiene la velocidad constante ajustándose automáticamente a los cambios de viscosidad.
  • Gracias a los engranajes de dos velocidades, proporciona el mejor rendimiento tanto para operaciones de alto par como de alto volumen:
    • Engranaje de velocidad 1: 6-400 rpm
    • Engranaje de velocidad 2: 30-2000 rpm
  • El motor sin escobillas y el microprocesador garantizan un rendimiento excelente, marcando la diferencia entre un modelo suspendido convencional y la serie VELP OHS.
  • El par es estable en toda la gama de velocidades, lo que garantiza la agitación al par máximo incluso a la velocidad más alta.
  • La tecnología OHS Digital SmartChuck™ simplifica el proceso de alojamiento del eje que se puede llevar a cabo incluso con una mano y no requiere ninguna herramienta, haciendo su vida más fácil.
  • Con dos operaciones sencillas puede desbloquear el anillo de protección para accionar el eje hacia dentro y hacia fuera con la máxima facilidad.
  • La apertura del anillo durante el proceso de agitación bloqueará automáticamente el análisis y el instrumento le informará de la máxima seguridad.
  • Toda la información necesaria está disponible de un vistazo y la pantalla de par específica con 4 segmentos LED informa sobre los cambios de viscosidad durante el funcionamiento.
  • El temporizador integrado OHS Digital permite operaciones sin vigilancia. Programe su OHS Digital de 1 min a 99,59 h y olvídese.
Especificaciones
Velocidad De 6 a 400, de 30 a 2000 rpm
Capacidad 100 L
Tensión 230 V
Vataje 150 W
Diámetro del eje (métrico) 7 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 235 x 90 x 315 mm
Altura (métrico) 315 mm
Longitud (imperial) 9,3 in
Longitud (métrico) 235 mm
Anchura (métrico) 90 mm
Certificaciones/conformidad Sí
Tamaño del mandril De 1 a 13 mm
Material Aleación de aluminio
Modelo OHS 200 Digital
Clase de protección Sí
par de torsión Máx. de 100 Ncm
Viscosidad Máx. de 100,000 mPas
Peso (métrico) 4,6 kg