Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aceite rojo O
Código de producto. 11459030
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11459030 25 g 25 g
11469030 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11459030
Marca: Thermo Scientific Chemicals A12989.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 1320-06-5 | C26H24N4O | 408.51 g/mol
Oil Red O is suitable as a lipid and lipoprotein stain on cellulose acetate. It is one of the diazo dyes used for staining of neutral triglycerides and lipids. It is used to analyze muscle fibers. It acts as an agent that stains lipids, muscle fibers and alveolar macrophages. Further, it is also used as marking dye. It is an active component of red colored smokes in pyrotechnics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El aceite rojo O es adecuado como tinción lipídica y lipoproteína en acetato de celulosa. Es uno de los colorantes diazoicos utilizados para la tinción de triglicéridos y lípidos neutros. Se utiliza para analizar las fibras musculares. Actúa como un agente que tiñe lípidos, fibras musculares y macrófagos alveolares. Además, también se utiliza como colorante de marcado. Es un componente activo de los humos de color rojo en la pirotecnia.
Solubilidad
Soluble en etanol:cloroformo (1:1). Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1320-06-5
Fórmula molecular C26H24N4O
Peso molecular (g/mol) 408.51
Número MDL MFCD00003898
Clave InChI HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
Sinónimo C.I. 26125; Solvent Red 27
PubChem CID 6046885
Nombre IUPAC (1Z)-1-[[4-[(2,5-dimetilfenil)diazenil]-2,5-dimetilfenil]hidrazinilideno]naftaleno-2-ona
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oil Red O
Punto de fusión ∼166°C (decomposition)
Beilstein 3491382
Información de solubilidad Soluble in ethanol:chloroform (1:1). Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.51
Cantidad 25 g