Learn More
3M™ Rodillo absorbente de aceite T-150
Click to view available options
Longitud (métrico):
40 m
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Descripción
- Se utiliza para cubrir derrames grandes o como precaución en áreas donde pueden producirse derrames grandes.
- Perfecta para absorber aceite de áreas donde también puede haber agua.
- Puede escurrirse y reutilizarse muchas veces.
- Córtelo para cubrir áreas pequeñas o dispóngalo sobre aguas libres, zonas costeras o flujos de descarga.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rollo absorbente |
| Color | Marrón |
| Diámetro (métrico) | 480 mm |
| Formato | Rollo |
| Para utilizar con (aplicación) | Absorción/contención de derrames |
| Longitud (métrico) | 40 m |
| Modelo | T-150 |