Learn More
3M™ Hojas absorbentes de aceite, T-151
Click to view available options
Capacidad (imperial):
39,63 gal
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Descripción
- Perfecta para absorber aceite de áreas donde también puede haber agua.
- Práctica caja dispensadora para facilitar su uso in situ
- Cada caja contiene 100 almohadillas (430 x 480 mm)
- Absorbe hasta 140 litros en total
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marrón |
| Capacidad (imperial) | 39,63 gal |
| Capacidad (métrico) | 140 L |
| Tipo | Hojas absorbentes de aceite |
| Modelo | T-151 |
| Cantidad de embalaje | 100/caja |
| Dimensiones (L x An) | 450 x 450 mm |
| Longitud (métrico) | 450 mm |
| Anchura (métrico) | 450 mm |