Learn More
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase E2 de OIML con certificado DAkkS
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Masa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- No magnetizable
- Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
- Fabricada en acero inoxidable especial con una densidad de 7950 kg/m3
- Cumple con la recomendación internacional R111-1 de OIML
- Con certificación DAkkS
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pesa con perilla de línea de comprobación |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración DAkkS |
| Clasificación | OIML Clase E2 |
| Material | Acero inoxidable especial |
| Densidad | 7.950kg/m3 |
| Masa | 50 g |