Learn More
Sartorius™ OIML Class E2 Proof Line Knob Weight without Certificate
Polished non-magnetizable calibration weights. Sartorius™ OIML Class E2 Knob Weight without Certificate is constructed of special steel and supplied in a plastic case.
Marca: Sartorius™ YCW312-AC-00
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- No magnetizable
- Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
- Fabricada en acero inoxidable especial con una densidad de 7950 kg/m3
- Cumple con la recomendación internacional R111-1 de OIML
Especificaciones
Pesa con perilla de línea de comprobación | |
Acero inoxidable especial | |
1 g |
OIML Clase E2 | |
7.950kg/m3 |