Learn More
Sartorius™ Pesa de láminas de línea de comprobación de clase E2 de OIML con certificado DAkkS
Fabricada en alpaca o aluminio no magnetizable. La pesa de láminas de clase E2 de OIML de Sartorius™ con certificado DAkkS es altamente resistente a la corrosión.
Marca: Sartorius™ YCW2521-AC-02
135.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Las pesas de miligramos se proporcionan como pesas de láminas
- Con valores de masa nominal que van de 1 mg a 5 mg se fabrican en aluminio y tiene una densidad de 2.650 kg/m3
- Las pesas con valores nominales de 10 mg a 500 mg están hechas de alpaca y tienen una densidad de 8.600 kg/m3
- Las tolerancias cumplen con la OIML R111-1
- Con certificación DAkkS
Especificaciones
Pesa de línea de comprobación | |
OIML Clase E2 | |
8.600kg/m3 |
Certificado de calibración DAkkS | |
Alpaca | |
500 mg |