Learn More
Sartorius™ Pesa de láminas de línea de comprobación de clase E2 de OIML sin certificado
Fabricada en alpaca o aluminio no magnetizable. La pesa de láminas de clase E2 de OIML de Sartorius™ sin certificado es muy resistente a la corrosión.
Marca: Sartorius™ YCW2221-AC-00
48.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las pesas de miligramos se proporcionan como pesas de láminas
- Con valores de masa nominal que van de 1 mg a 5 mg se fabrican en aluminio y tiene una densidad de 2.650 kg/m3
- Las pesas con valores nominales de 10 mg a 500 mg están hechas de alpaca y tienen una densidad de 8.600 kg/m3
- Las tolerancias cumplen con la OIML R111-1
Especificaciones
Pesa de línea de comprobación | |
Alpaca | |
200 mg |
OIML Clase E2 | |
8.600kg/m3 |
Título del producto
Sartorius™ Pesa de láminas de línea de comprobación de clase E2 de OIML sin certificado > Masa: 200mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido