Learn More
Kern Sohn OIML Class E2 Weight Set, Plastic Case
Código de producto. 17381903
Encompass_Preferred
Click to view available options
Peso (métrico):
1 a 200 g
1 a 500 g
De 1 a 100 g
De 1 a 50 g
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 5 kg
De 1 mg a 1 kg
De 1 g a 2 kg
De 1 mg a 100 g
De 1 mg a 200 g
De 1 mg a 2 kg
De 1 mg a 500 g
De 1 mg a 50 g
De 1 mg a 5 kg
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 17381903
Marca: Kern Sohn 313074
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Weight set constructed of polished stainless steel and housed in a plastic case.
  • Set of weights
  • Polished stainless steel
  • Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic case
Especificaciones
Clasificación E2
Material Acero inoxidable
Material del envase Plástico
Peso (métrico) De 1 mg a 2 kg
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.