Learn More
Kern Sohn OIML Class F1 ECO-Shape Test Weight
Single test weight constructed of stainless steel.
Marca:  Kern Sohn 326-02A
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17312073
  • 15.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • ECO-shape
  • Polished stainless steel
Especificaciones
Especificaciones
F1
Acero inoxidable
2 g
± 0.12 mg
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Kern Sohn OIML Class F1 ECO-Shape Test Weight